Learn More
4-(1-Éthoxyéthoxy)-2-méthyl-1,2-butanediol, TRC
Code produit 30383494
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30383494 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383494 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE891680500MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol
CAS 1823306-22-4
Formule moléculaire C9H20O4
Quantité 500 mg
Synonyme 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol
Formule InChI InChI=1S/C9H20O4/c1-4-12-8(2)13-6-5-9(3,11)7-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
SMILES OCC(O)(C)CCOC(OCC)C
Nom IUPAC 4-(1-éthoxyéthoxy)-2-méthylbutane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 192.25
Poids de la formule 192.14
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.