Learn More
4-(1-Éthoxyéthoxy)-2-méthyl-1,2-butanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| CAS | 1823306-22-4 |
| Formule moléculaire | C9H20O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20O4/c1-4-12-8(2)13-6-5-9(3,11)7-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | OCC(O)(C)CCOC(OCC)C |
| Nom IUPAC | 4-(1-éthoxyéthoxy)-2-méthylbutane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.25 |
| Poids de la formule | 192.14 |