Learn More
4-[(1-Éthylpropyl)amine]-2-méthyl-3,5-dinitro-benzoïque Acide, TRC
Code produit 17992595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17992595 10 mg 10mg
17952145 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92635010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127971-53-3
Formule moléculaire C13H17N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 311.29
SMILES CC1=C(C(O)=O)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(CC)CC)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H17N3O6/c1-4-8(5-2)14-11-10(15(19)20)6-9(13(17)18)7(3)12(11)16(21)22/h6,8,14H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)