Learn More
4-(1-hydroxyéthyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
30 g
Conditionnement:
30g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484928 5 g 5g
15494928 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58711.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23389-75-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23389-75-5
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00077867
Clé InChI HVOAMIOKNARIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyridin-4-yl ethanol, 4-1-hydroxyethyl pyridine, 1-4-pyridyl ethanol, 1-pyridin-4-yl-ethanol, 1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1-4-pyridinyl ethanol, +/--1-4-pyridyl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, alpha-methylpyridine-4-methanol, 4-pyridylethanol
CID PubChem 90919
Nom IUPAC 1-pyridine-4-yléthanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Point de fusion 51°C to 55°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 97%