Learn More
4-(1-Imidazolyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470723 25 g 25g
11389449 1 g 1g
11460723 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13211.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10041-02-8 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10041-02-8
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00005281
Clé InChI CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
CID PubChem 82315
Nom IUPAC 4-imidazol-1-ylphénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Imidazolyl)phenol
Point de fusion 204°C to 208°C
Quantité 25 g
Beilstein 509999
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%