Learn More
4-(1-Méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10799605 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10595564 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799605 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23804CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 179055-27-7
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD08669906
Clé InChI QWKUTEQPAJGRLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-4-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-l-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde
CID PubChem 10535545
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 4-(1-méthyle-1H-pyrazol-3-yl)benzaldéhyde
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%