Learn More
4-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11320587 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10602515 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320587 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23803CB
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 916766-81-9
Formule moléculaire C10H9ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 256.704
Numéro MDL MFCD09817463
Clé InChI PXFXKTMOZHYJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-4-chlorosulphonyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
CID PubChem 24229467
Nom IUPAC Chlorure de 4-(1-méthylpyrazol-3-yl) benzènesulfonyle
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 256.71
Pourcentage de pureté 95%