Learn More
4-(1-Méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10788265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10788265 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10123914 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10788265 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 915707-39-0
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD09702346
Clé InChI ZIRNSRSOPMSFDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoicacid
CID PubChem 24229466
Nom IUPAC Acide 4-(1-méthylpyrazol-3-yl)benzoïque
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%