Learn More
Ester éthylique de l'acide 4-(1-méthyléthényl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 157356-73-5 |
| Formule moléculaire | C12 H18 N2 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 5-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-5-7-9-13-10(8(3)4)11(14-9)12(15)16-6-2/h3,5-7H2,1-2,4H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCc1nc(C(=C)C)c([nH]1)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 4-prop-1-én-2-yl-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.28 |
| Poids de la formule | 222.1368 |