Learn More
Acide 4-(1-méthyléthyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| Poids de la formule | 164.0837 |