Learn More
4-[(1-Méthyléthyl)thio]-1,2-benzènediamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[(1-Methylethyl)thio]-1,2-benzenediamine |
| CAS | 1700036-57-2 |
| Formule moléculaire | C9 H14 N2 S |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2S/c1-6(2)12-7-3-4-8(10)9(11)5-7/h3-6H,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Sc1ccc(N)c(N)c1 |
| Nom IUPAC | 4-propan-2-ylsulfanylbenzène-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.286 |
| Poids de la formule | 182.088 |