Learn More
4-(1-pipérazinyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441398 5 g 5g
15451398 250 mg 250mg
15431398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55224.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 67455-41-8 | C10H15N3 | 177.25 g/mol
4-Piperazinoaniline(CAS#67455-41-8)is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-pipérazinoaniline (n° CAS67455-41-8) est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Réactif avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67455-41-8
Formule moléculaire C10H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD01365906
Clé InChI VAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperazin-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl piperazine, 4-piperazinoaniline, 4-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-1-piperazinyl aniline, benzenamine,4-1-piperazinyl, 4-piperazinylphenylamine, benzenamine, 4-1-piperazinyl, 4-piperazin-1-ylphenylamine, 1-p-aminophenyl piperazine
CID PubChem 422925
Nom IUPAC 4-pipérazine-1-ylaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Piperazinyl)aniline
Point de fusion 119°C to 123°C
Couleur Violet à blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre