Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 4-(1-Pipéridinylcarbonyl)benzène, Thermo Scientific™
Code produit 15499145
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499145 25 g 25g
15479145 1 g 1g
15489145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51111.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938043-31-3
Formule moléculaire C18H26BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 315.22
Numéro MDL MFCD09027083
Clé InChI YOXMAOLZXRIELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperidin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-1-piperidinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperidine, 4-piperidine carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester, amtb002, 4-piperidine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 16218322
Nom IUPAC pipéridine-1-yl-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthanone
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)N3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 25 g
Poids de la formule 315.21