Learn More
4-(1-Piperidinylmethyl)acide boronique de benzène, ester de pinacol, Thermo Scientific™
Code produit 15449155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449155 5 g 5g
15439155 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51114.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 859833-22-0
Formule moléculaire C18H28BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 301.24
Numéro MDL MFCD08271932
Clé InChI HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 18525779
Nom IUPAC 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}piperidine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Piperidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 301.23