Learn More
4-(1-Propenyl) Gemfibrozil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20) |
| Poids de la formule | 290.1882 |