Learn More
Acide 4-(1-pyrrolidinyl)benzoïque, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine |
| Nom IUPAC | 4-(pyrrolidine-1-yl)acide benzoïque |
| Poids de la formule | 191.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |