Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)benzonitrile, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10622495 25 g 25g
10311233 1 g 1g
10036332 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10622495 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30116EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 10282-30-1
Formule moléculaire C11H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.231
Numéro MDL MFCD07368512
Clé InChI ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
CID PubChem 4961271
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 25 g
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 90%