Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
| Point de fusion | 83°C to 85°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Poids de la formule | 172.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |