Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)pipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10242602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10242602 1 g Flacon en verre 1g
10008561 5 g Flacon en verre 5g
10784094 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10242602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137010010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5004-07-9 | C9H18N2 | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5004-07-9
Formule moléculaire C9H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00038011
Clé InChI STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 4-1-pyrrolidinyl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl-piperidine, 4-pyrrolidinopiperidine, 4-1-pyrrolidinyl-piperidine, piperidine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylpiperidine, 4-pyrrolizinopiperidine, 4-pyrrolidino-piperidine
SMILES C1CCN(C1)C2CCNCC2
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-1-ylpipéridine
CID PubChem 78703
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.