Learn More
Ester pinacolique de l’acide4-(1-Pyrolidinylcarbonylamino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489845 250 mg 250mg
15479845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52499.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874290-95-6
Formule moléculaire C17H25BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 316.208
Numéro MDL MFCD08689514
Clé InChI YYWNYUFLSXVMRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine-1-carboxamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine-1-carboxamide, 4-pyrrolidinylcarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-1-pyrrolidinylcarbonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 1-pyrrolidinecarboxamide, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 1-pyrrolidinecarboxamide,n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
CID PubChem 44119373
Nom IUPAC N-[4-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pyrrolidine-1-carboxamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N3CCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Pyrrolidinylcarbonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 243°C to 245°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 316.21
Pourcentage de pureté 97%