Learn More
Acide 4-(1-pyrrolyl)benzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15427957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51073.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Formule moléculaire C11H8NO2
Numéro MDL MFCD00082569
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
Clé InChI NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Nom IUPAC 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 186.19
CID PubChem 2737256
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 99%