Learn More
Acide 4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoïque, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10593393
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10593393 250 mg 250mg
10289492 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10593393 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00953CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 162046-56-2
Formule moléculaire C17H23NO5
Poids moléculaire (g/mol) 321.373
Numéro MDL MFCD06658985
Clé InChI LUVXDMFUUZGFST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy benzoic acid, 4-1-boc-4-piperidyloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl oxy benzoic acid, 4-1-boc piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy piperidine, n-boc protected, 4-1-t-butoxycarbonyl-4-piperidyloxy benzoic acid, 4 1-t-butoxycarbonyl 4-piperadinyl oxybenzoic acid
CID PubChem 2794649
Nom IUPAC 4-[1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-4-yl]oxybenzoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 321.37
Pourcentage de pureté 97%