Learn More
Acide 4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)pipéride-4-yloxy]méthyl}benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799415
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10799415 5 g Flacon en verre ambré 5g
10134154 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799415 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67901DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 934570-52-2
Formule moléculaire C18H25NO5
Poids moléculaire (g/mol) 335.4
Numéro MDL MFCD11841069
Clé InChI CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
CID PubChem 43811046
Nom IUPAC Acide benzoïque 4-[[1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]pipéridine-4-yl]oxyméthyle]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 335.4
Pourcentage de pureté 97%