Learn More
4,16-dibromo[2.2]paracyclophane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15423307 5 g 5g
15433307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25745.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96392-77-7
Formule moléculaire C16H14Br2
Numéro MDL MFCD09953451
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Point de fusion 249°C to 252°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 366.1
Pourcentage de pureté 98%