Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée 4-16KS
Code produit 13455155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13455155 4 x 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13455155 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 10385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14180.00€
    10160.00€ / 1 pièces
    Économisez 4020.00€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Adaptée à un fonctionnement à basse vitesse (par ex., pour la sédimentation des cellules). La centrifugeuse Sigma Laborzentrifugen 4-16KS est compatible avec divers rotors libres et à angles.
ulliCentrifugeuse de paillasse réfrigérée universelle/liliPlage de vitesses allant jusqu’à 15000 tr/min/liliPossibilité de prérefroidir les rotors pendant l’arrêt/liliRéfrigérant sans CFC (R404a)/liliUnité de commande Spincontrol Comfort ou Professional/liliVous pouvez ouvrir le couvercle facilement grâce au support pivotant pneumatique/liliCapacité maximale de 4 x 500 ml allant jusqu’aux microtubes avec divers adaptateurs dans le même godet/liliMoteur à entraînement à induction sans entretien/liliLe microcontrôleur commande la vitesse, la durée, la température et le champ gravitationnel/liliVerrouillage du couvercle motorisé/liliPrécision plus;/- 1 tr/min/liliReconnaissance du rotor empêchant toute survitesse/liliBol en acier inox/liliInterrupteur de détection de déséquilibre/liliPas besoin d’ouvrir le boîtier pour le déverrouillage d’urgence du couvercle/liliProduction conforme aux réglementations de sécurité nationales et internationales CEI 1010/li/ul
Spécification
Capacité 4 x 500 ml
Vitesse max. 15 000 tr/min
Réfrigéré Oui
Alimentation électrique 240 V/50 Hz
Poids net 124 kg (273 lb)
Run Time 10 s à 9 h 59 min.
Type d’affichage LCD graphique
Type de produit Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée 4-16KS