Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10377423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10377423 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10504584 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45714CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 119192-10-8
Formule moléculaire C9H10N4
Poids moléculaire (g/mol) 174.207
Numéro MDL MFCD00973306
Clé InChI ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
CID PubChem 821219
Nom IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.21
Pourcentage de pureté 97%