Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylméthyl)benzénamine, TRC
Code produit 30457069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457069 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767530500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine
CAS 119192-10-8
Formule moléculaire C9 H10 N4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10N4/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5,10H2
SMILES Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
Nom IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Poids de la formule 174.0905