Learn More
Acide 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10340943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10340943 250 mg 250mg
10167402 1 g 1g
10442294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10340943 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 160388-54-5
Formule moléculaire C10H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.201
Numéro MDL MFCD07187900
Clé InChI DJXUEFGFCMIONN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3159714
Nom IUPAC Acide 4-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl) benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%