Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyle)benzonitrile, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10177552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10177552 1 g 1g
10219934 5 g 5g
10477934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10177552 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45716DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 112809-25-3
Formule moléculaire C10H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 184.202
Numéro MDL MFCD07368016
Clé InChI HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazolylmethyl benzonitrile, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1-1,2,4-triazolyl methyl benzontrile, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, letrozole impurity c
CID PubChem 7537616
Nom IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 97%