Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylméthyl)benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile |
| CAS | 112809-25-3 |
| Formule moléculaire | C10 H8 N4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2 |
| SMILES | N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.2 |
| Poids de la formule | 184.0749 |