Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzènecarbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10563012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563012 10 g Flacon en verre ambré 10g
10477802 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563012 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18518EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 423769-74-8
Formule moléculaire C10H9N3S
Poids moléculaire (g/mol) 203.263
Numéro MDL MFCD03659704
Clé InChI QUJXJNDFQWCYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1h-imidazol-1-yl, 4-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, amino 4-imidazolylphenyl methane-1-thione, 4-1h-imidazol-1-yl benzothioamide
CID PubChem 2776487
Nom IUPAC 4-imidazol-1-ylbenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)N2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 203.27
Pourcentage de pureté 97%