Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10453975 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10453975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10453975 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-Brown to Brown-Gray
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C9H8N2O
Numéro MDL MFCD00005281
Quantité 1 g
Synonyme 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
Clé InChI CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Nom IUPAC 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
CID PubChem 82315
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Fine Crystalline Powder