Learn More
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 97%, Acros Organics™
Code produit 10605062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605062 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10605062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C to 207.0°C
Couleur Beige-Brown to Brown-Gray
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8N2O
Numéro MDL MFCD00005281
Quantité 5 g
Synonyme 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
Clé InChI CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Nom IUPAC 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
CID PubChem 82315
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Fine Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Imidazol-1-yl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.