Learn More
4-(1H-imidazol-1-ylméthyl)aniline, Thermo Scientific™
Code produit 10236273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10236273 250 mg 250mg
10765373 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10236273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43314CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 56643-85-7
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Numéro MDL MFCD06660785
Clé InChI DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
CID PubChem 1265319
Nom IUPAC 4-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%