Learn More
4-(1h-imidazol-1-ylméthyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10451324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10451324 5 g 5g
10366664 250 mg 250mg
10327763 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10451324 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43304DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 102432-03-1
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Clé InChI PYVCQHSLEIAQET-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11126983
Nom IUPAC 4-(Imidazol-1-ylméthyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%