Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10110972 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10110972 1 g Flacon en verre ambré 1g
10019121 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10110972 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18414DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 17635-45-9
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.192
Numéro MDL MFCD00626298
Clé InChI CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
CID PubChem 594274
Nom IUPAC 4-pyrazole-1-ylaniline
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%