Learn More
4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldéhyde, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 172.19 |
| Pourcentage de pureté | 95% |