Learn More
Isothiocyanate de 4-(1H-pyrazol-1-yl)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10435312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10435312 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10364372 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10435312 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18407CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 352018-96-3
Formule moléculaire C10H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.25
Numéro MDL MFCD02681939
Clé InChI GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
CID PubChem 2776478
Nom IUPAC 1-(4-isothiocyanatophényl)pyrazole
SMILES S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.25
Pourcentage de pureté 97%