Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylméthyl)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10420754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10420754 250 mg 250mg
10476853 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10420754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56014CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 142335-61-3
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Numéro MDL MFCD03422514
Clé InChI ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
CID PubChem 2764412
Nom IUPAC 4-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 95%