Learn More
4-(1H-pyrazol-1-ylméthyl)benzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10637123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10637123 1 g 1g
10483034 250 mg 250mg
10506985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637123 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56004DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 887922-90-9
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD08059835
Clé InChI FAURNROAEFQBHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
CID PubChem 18525876
Nom IUPAC 4-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%