Learn More
4-(1H-pyrazol-1-ylméthyl)benzonitrile, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10524974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10524974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10524974 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56016DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 179057-34-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C11H9N3
Numéro MDL MFCD07687291
Quantité 1 g
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-pyrazolylmethyl benzenecarbonitrile, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzonitrile
Clé InChI FPZADNOIMZEBTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Nom IUPAC 4-(pyrazol-1-ylméthyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 183.214
CID PubChem 8834695
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%