Learn More
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Code produit 11375469
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375469 1 g 1g
11385469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50437.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 474706-35-9
Formule moléculaire C10H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 169.187
Numéro MDL MFCD01569438
Clé InChI SLPWCEHHSRUSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-pyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-20af70, 4-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, 4-1h-pyrazol-1-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-pyrazol-1-yl
CID PubChem 12079629
Nom IUPAC 4-pyrazol-1-ylbenzonitrile
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Point de fusion 140°C to 142°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 169.19