Learn More
4(1 H)-Pyrimidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4(1H)-Pyrimidinone |
| Point de fusion | 163°C to 169°C (literature) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 741972 |
| Poids de la formule | 96.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |