Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10252882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10252882 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10039401 1 g Flacon en verre ambré 1g
10072014 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10252882 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25514CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 52768-17-9
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD01934575
Clé InChI NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
CID PubChem 2795457
Nom IUPAC 4-pyrrol-1-ylaniline
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%