Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30948519
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948519 100 mg
30930200 1 g
30937913 5 g
30929653 10 g
30937393 25 g
30946486 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30948519 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13707100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
CAS 23351-05-5
Formule moléculaire C11H9NO
Numéro MDL MFCD03822126
Quantité 100 mg
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Pourcentage de pureté 97%