Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
| Poids de la formule | 168.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |