Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10669515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10669515 25 g 25g
10481673 1 g 1g
10072494 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10669515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25516EB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 23351-07-7
Formule moléculaire C11H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 168.20
Numéro MDL MFCD00085164
Clé InChI OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
CID PubChem 272424
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Nom IUPAC 4-pyrrol-1-ylbenzonitrile
Poids de la formule 168.2
Pourcentage de pureté 97%