Learn More
[4 -(1H-pyrrol-1-yl)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10652253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10652253 1 g 1g
10131312 250 mg 250mg
10534984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10652253 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25509DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 143426-51-1
Formule moléculaire C11H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 173.215
Numéro MDL MFCD03659708
Clé InChI LQQQPLUFBVYLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethylphenyl pyrrole, 4-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 4-pyrrol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 4-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11303, 4-pyrrol-1-ylphenyl methanol
CID PubChem 599478
Nom IUPAC (4-pyrrol-1-ylphényl)méthanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%