Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325529 1 g 1g
11315529 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50470.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 74815-22-8 | C8H6N4O | 174.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74815-22-8
Formule moléculaire C8H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 174.163
Numéro MDL MFCD01311033
Clé InChI SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
CID PubChem 2760606
Nom IUPAC 4-(2H-tétrazol-5-yl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 99%