Learn More
4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[méthyl(phénylméthyl)amino]éthyl]-1,2-benzènediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)ethanol |
| CAS | 317351-40-9 |
| Formule moléculaire | C16 H19 N O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl]-, (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)ethanol, N-Benzyl-L-adrenaline |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,16,18-20H,10-11H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-[(1R)-2-[benzyl(méthyl)amino]-1-hydroxyéthyl]benzène-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.327 |
| Poids de la formule | 273.136 |